生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rabbit
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。这是一种糖蛋白,主要帮助免疫防御系统。IgG是一种主要的免疫球蛋白。兔IgG进一步分为IgM、IgG、IgA、IgD和IgE五类。它只有一个含重链间二硫键的IgG变体。
特異性
对兔IgG重链和轻链具有特异性。 采用ELISA法检测抗兔IgG抗体的交叉反应性。 与人IgG的交叉反应性最低。
應用
山羊抗兔IgG抗体,(H+L)HRP偶联物已用于:
- 免疫组织化学(IHC)
- 蛋白质印迹
- 免疫沉淀
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。它有助于调理,补体固定和抗体依赖细胞介导的细胞毒性。
品質
蛋白质印迹、显色:
可以使用1:200-1:500稀释液(Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988)。
蛋白质印迹,化学发光:
可用1:2,000-1:5,000稀释液(Coligan, J., 1997)。
可以使用1:200-1:500稀释液(Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988)。
蛋白质印迹,化学发光:
可用1:2,000-1:5,000稀释液(Coligan, J., 1997)。
外觀
免疫亲和纯化
辣根过氧化物酶偶联的纯化山羊IgG,溶于0.01M PBS pH 7.1缓冲液,含15mg/mL BSA和0.1% Kathon。
儲存和穩定性
未稀释的抗体在2-8°C下可稳定保存12个月。请勿稀释后保存。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
The Laboratory Rat (1998)
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
Stabilization of microtubular cytoskeleton protects neurons from toxicity of N-terminal fragment of cytosolic prion protein
Zajkowski T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1853(10), 2228-2239 (2015)
Bisdemethoxycurcumin attenuates gastric adenocarcinoma growth by inducing mitochondrial dysfunction
Luo C, et al.
Oncology Letters, 270-274 (2015)
Long-period gratings in photonic crystal fiber as an optofluidic label-free biosensor.
He Z, Tian F, Zhu Y, Lavlinskaia N, Du H
Biosensors And Bioelectronics null