重要文件
AG912
Sigma-Aldrich
β 淀粉样蛋白 1-42, aβ, 超纯,TFA,重组人
同義詞:
aβ peptide
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
化驗
>97%
形狀
powder
製造商/商標名
Chemicon®
UniProt登錄號
基因資訊
human ... APP(351)
一般說明
β淀粉样蛋白(1-42),超纯,TFA。
分子量: 4514.5 Da(质谱分析)(理论值4514.10)
序列: H-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe- Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala-OH
肽含量: 每瓶1 mg;盐含量为<10%
反荷离子: TFA
應用
不同的研究人员声称由于不同的盐而增强了活性。
TFA盐是行业标准。
HFIP使β-淀粉样蛋白均匀单体化。
NaOH显然也使其成为单体,并且还是水溶性的,而TFA盐和HFIP则不是。
由于体内未发现TFA,因此认为HCl盐更具生物性。
通过提供不同的盐,研究人员可以重复其他研究人员开发的不同测定方法(见下文)。
TFA:Shu-chuan Jao, S-C, et. al. 1997, Amyloid; Int J Exp.Clinical Invest. 4, 231
HFIP: Stine, W.B. et. al. 2003, J. Biol. Chem, 278, 11612
NaOH: Fezoui, Y., et. al. 2000, Amyloid, 7, 166
HCL: Kanek, I and Tutumi, S., 1997, J. Neurochem, 68, 438
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
外觀
白色冻干粉末。重悬于以下任一溶剂中:0.1%TFA,5 mM HCl,2 mM NaOH,浓度为1 mg/mL的1.0 % NH4OH。溶入溶液后,超声处理30秒至1分钟。为加入您的溶液:重悬后,加入5x或10x缓冲液贮备液(PBS,TBS)和水定容至1x缓冲液。
儲存和穩定性
在接收之日起,将冻干物料在-20ºC下保存长达12个月。复溶后,以未稀释的等分试样在-20ºC至-70ºC下保存长达2周。避免冻融循环,以避免聚集。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1