純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TMPRSS6(164656)
一般說明
蛋白裂解酶-2/TMPRSS6也被称为跨膜蛋白酶丝氨酸6,由TMPRSS6基因编码,是一种丝氨酸蛋白酶,可水解一系列蛋白质,包括I型胶原、纤维连接蛋白和纤维蛋白原,在肝脏基质重塑中发挥重要作用。蛋白裂解酶-2/TMPRSS6也在铁稳态中发挥重要作用,并与铁稳态蛋白铁调素相互作用。将体内铁含量维持在精确的范围内是正常生理功能所必需的。这些水平低于或高于健康限度的变化会导致铁的系统性缺乏或过载。蛋白裂解酶-2/TMPRSS6是铁稳态的蛋白水解调节因子。蛋白裂解酶-2/TMPRSS6仅在正常组织的肝脏中表达,并经过蛋白水解加工产生两条激活链,一条在细胞内,一条在细胞外。基质蛋白酶-2/TMPRSS6基因突变可引起缺铁性贫血。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于C末端附近的人蛋白裂解酶-2/TMPRSS6。
表位:近C端
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:50稀释液在人类肝脏和小鼠肝脏组织中检测到蛋白裂解酶-2/TMPRSS6。
抗蛋白裂解酶-2/TMPRSS6抗体是用于蛋白质印迹 & IHC的抗体。
研究子类别
粘附(CAMs)
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹在 MCF-7 细胞裂解液中的进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在10 µg MCF-7细胞裂解液中检测到蛋白裂解酶-2/TMPRSS6。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在10 µg MCF-7细胞裂解液中检测到蛋白裂解酶-2/TMPRSS6。
標靶描述
观测值〜52 kDa
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1