Merck
全部照片(3)
Key Documents
ABT129
Sigma-Aldrich
抗钙调节蛋白1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Calponin-1, Basic calponin, Calponin H1, smooth muscle
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CNN1(1264)
一般說明
钙调节蛋白1是分子量为34kDa的蛋白,主要存在于平滑肌组织。它是一种高亲和力肌动蛋白结合蛋白,但是也与原肌球蛋和钙调蛋白相互作用,调节肌肉收缩。结合F-肌动蛋白时,它抑制肌动蛋白激活的肌球蛋白ATP酶的活性。钙调节蛋白1受到涉及PKC、CAMKII激酶和2A型磷酸酶的可逆磷酸化(reversible phosphorylation)调节。在非肌肉细胞中,钙调节蛋白1可能在细胞迁移、运动和增殖中起一定作用。
特異性
其他同源性:大鼠(92%序列同源性)和小鼠(83%序列同源性)。
该抗体可识别钙调节蛋白1(Calponin-1)的C端。
免疫原
对应于人钙调节蛋白1 C端的KLH偶联的线性肽。
表位:C端
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:1,000稀释液在人储精囊组织中检测到钙调节蛋白1。
免疫荧光分析:一个代表性批次的1:500稀释液在人储精囊组织的平滑肌细胞中检测到钙调节蛋白1。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
该抗钙调节蛋白1抗体经验证可用在蛋白质印迹、IHC(P)和免疫荧光法中检测钙调节蛋白1。
品質
通过蛋白质印迹在人主动脉平滑肌组织中进行评估。
蛋白质印迹分析:0.1 µg/mL的该抗体在人主动脉平滑肌组织中检测到钙调节蛋白1。
標靶描述
观测值〜33 kDa
聯結
替代:04-589
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
人主动脉平滑肌组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Edward P Carter et al.
Breast cancer research : BCR, 19(1), 50-50 (2017-04-22)
3D modelling fulfils a critical role in research, allowing for complex cell behaviour and interactions to be studied in physiomimetic conditions. With tissue banks becoming established for a number of cancers, researchers now have access to primary patient cells, providing