重要文件
ABN1703
Sigma-Aldrich
抗-Tau,AEP 裂解(N368)抗体
serum, from rabbit
同義詞:
Microtubule-associated protein tau, AEP-cleaved N368 fragment, Neurofibrillary tangle protein, AEP-cleaved N368 fragment, Paired helical filament-tau, AEP-cleaved N368 fragment, PHF-tau, AEP-cleaved N368 fragment, Tau, AEP-cleaved N368 fragment
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
canine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
dog ... Mapt(480488)
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
rhesus monkey ... Mapt(574327)
一般說明
微管相关蛋白Tau(UniProt P10636;也称为神经原纤维缠结蛋白,双股螺旋细丝tau,PHF-tau)由人的MAPT(也称为TAU,MAPT1,MTBTL)基因(基因ID 4137)编码。神经原纤维缠结蛋白(NFT)包含截短的超磷酸化Tau,是衰老相关神经退行性疾病(包括阿尔茨海默氏病,AD)的共同特征。除了在Asp421位置胱天蛋白酶介导的裂解之外,Tau也可在Asn255和Asn368 位置由溶酶体半胱氨酸蛋白酶天冬酰胺内肽酶(AEP)裂解。在老化大脑以及人类AD大脑和 tau P301S–转基因小鼠中,AEP表达上调,出现突触病理学和行为损害。.AEP介导的tau裂解消除了tau微管组装功能,诱导tau 聚集并触发神经退行性病变。tau P301S小鼠中AEP敲除或功能阻滞导致tau 超磷酸化的减少,防止记忆受损,tau P301S–的减少引发病理和行为缺陷。
特異性
特异性识别AEP产生的Tau片段,以N368为C末端。与全长Tau或带有其它裂解C末端的Tau片段不反应。Uniprot P10636列出了可变剪接产生的9种人tau亚型。N368 这一名称最初是指基于Asp368的亚型8(Tau-F, Tau-4)的多克隆血清,该亚型相当于亚型1的N685(PNS-tau) 、亚型2的N279(Fetal-tau)、亚型3的N243(Tau-A)、亚型4的N308(Tau-B)、亚型5的N337(Tau-C, Tau-3)、亚型6的N310(Tau-D)、亚型7的N339(Tau-E)和亚型9的N703(Tau-G)。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于AEP裂解的人Tau N末端片段N368的C末端序列。
表位:C端
應用
AEP裂解的该抗Tau(N368)抗体经验证可用于蛋白质印迹法检测AEP裂解的Tau N末端片段(N368)。
研究子类别
发育信号转导
研究类别
神经科学
品質
使用纯化Tau通过蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗血清的1:100,000稀释液特异性地检测到1 µg 纯化aa 1-368 Tau片段,但是检测不到全长 Tau蛋白。
標靶描述
观测值〜45 kDa。根据目标片段的亚型和大小而变化。
外觀
兔多克隆抗血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zhentao Zhang et al.
Nature medicine, 20(11), 1254-1262 (2014-10-20)
Neurofibrillary tangles (NFTs), composed of truncated and hyperphosphorylated tau, are a common feature of numerous aging-related neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease (AD). However, the molecular mechanisms mediating tau truncation and aggregation during aging remain elusive. Here we show that asparagine
Kerstin Schlegel et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 177-177 (2019-11-15)
Intraneuronal insoluble inclusions made of Tau protein are neuropathological hallmarks of Alzheimer Disease (AD). Cleavage of Tau by legumain (LGMN) has been proposed to be crucial for aggregation of Tau into fibrils. However, it remains unclear if LGMN-cleaved Tau fragments