ABE1966
抗-BPTF(VCU19)
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Nucleosome-remodeling factor subunit BPTF, Bromodomain and PHD finger-containing transcription factor, Fetal Alz-50 clone 1 protein, Fetal Alzheimer antigen
登入查看組織和合約定價
全部照片(4)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推薦產品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
human (based on high sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BPTF(2186)
mouse ... Bptf(207165)
rat ... Bptf(303617)
一般說明
核小体重塑因子亚基BPTF(UniProt A2A654和E9Q6A7;也称溴结构域和含PHD指转录因子、胚胎Alz-50克隆1蛋白、胚胎阿尔茨海默氏抗原)由鼠类 Bptf(也称Fac1、Falz)基因(基因ID 207165)编码。BPTF、SNF2L和 pRBAP46/48 是核小体重塑因子NURF的三种亚基,NURF是催化ATP依赖性核小体滑动(nucleosome sliding)的ISW染色质重塑复合物。BPTF通过与转录因子、组蛋白突变体的相互作用以及转录活性基因的组蛋白修饰,介导NURF钯位点特异性。通过与CTCF 和粘连蛋白亚基SA2的直接相互作用,在无核小体区域(NFR)中多价因子CTCF 和粘连蛋白占据的位点上核小体占位(nucleosome occupancy)的调节中,BPTF起重要作用。此外,BPTF也与c-MYC相互作用,并在基因组分布和生物活性中起重要作用。BPTF是小鼠胰腺中c-MYC过表达细胞生存和c-MYC所致肿瘤生成所必需的。BPTF敲低导致c-MYC 染色质可及性下降,并显著延迟肿瘤前胰腺腺泡细胞的肿瘤发展。与此一致的是,人肿瘤中BPTF 的表达与c-MYC基因签名特征正相关。
特異性
该多克隆抗体的特异性通过野生型中目标条带验证,但是在BPTF敲除的小鼠胚胎成纤维细胞(MEF) 裂解液中没有检测到(材料由弗吉尼亚联邦大学医学院Joseph Landry博士提供)。
免疫原
第三和第四卷曲螺旋之间区域的MBP标记重组小鼠BPTF片段
應用
抗BPTF(VCU19)抗体(货号ABE1966) 是一种看高度特异性兔多克隆抗体,靶向BPTF,并已在染色质免疫沉淀(ChIP)、ChIP-seq和蛋白印迹法中进行了测试。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:通过 ChIP-PCR,采用小鼠胚胎干细胞(mESC)染色质制剂,一个代表性批次在已知的BPTF 靶位点上检测到 BPTF 染色质占位(材料由弗吉尼亚联邦大学医学院Joseph Landry博士提供)
ChIP-seq分析:一个代表性批次通过ChIP-seq 分析测定了BPTF染色体19个增强位点(材料由弗吉尼亚联邦大学医学院Joseph Landry博士提供)。
色质免疫沉淀(ChIP)分析:采用小鼠胚胎干细胞(mESC)染色质制剂,一个代表性批次在含有BPTF依赖性无核小体区(NFR)的靶向Ctcf的染色质位点上检测到BPTF占位(Qiu, Z., et al. (2015).Mol. Cell. Biol. 35(1):224-237)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次的 1:250 稀释液在 50 µg 野生型小鼠中检测到BPTF,但是在BPTF敲除的小鼠胚胎成纤维细胞(MEF) 裂解液中没有检测到(材料由弗吉尼亚联邦大学医学院Joseph Landry博士提供)。
ChIP-seq分析:一个代表性批次通过ChIP-seq 分析测定了BPTF染色体19个增强位点(材料由弗吉尼亚联邦大学医学院Joseph Landry博士提供)。
色质免疫沉淀(ChIP)分析:采用小鼠胚胎干细胞(mESC)染色质制剂,一个代表性批次在含有BPTF依赖性无核小体区(NFR)的靶向Ctcf的染色质位点上检测到BPTF占位(Qiu, Z., et al. (2015).Mol. Cell. Biol. 35(1):224-237)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次的 1:250 稀释液在 50 µg 野生型小鼠中检测到BPTF,但是在BPTF敲除的小鼠胚胎成纤维细胞(MEF) 裂解液中没有检测到(材料由弗吉尼亚联邦大学医学院Joseph Landry博士提供)。
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹在NIH/3T3细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000的稀释液在10 µg NIH/3T3细胞裂解物中检测到BPTF。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000的稀释液在10 µg NIH/3T3细胞裂解物中检测到BPTF。
標靶描述
观测值〜300 kDa。计算值 333.2/321.6 kDa(小鼠;UniProt A2A654/E9Q6A7)和338.3/325.1/322.2 kDa(人亚型1/2/3;UniProt Q12830)在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化。
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1