重要文件
ABC1391
Sigma-Aldrich
抗-环指蛋白213(RNF213)
from rabbit
同義詞:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF213, ALK lymphoma oligomerization partner on chromosome 17, Mysterin, RING finger protein 213, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF213
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RNF213(57674)
一般說明
E3泛素-蛋白连接酶RNF213(UniProt:Q63HN8;又称17号染色体上的ALK淋巴瘤寡聚化伴侣,Mysterin,环指蛋白213,环型E3泛素转移酶RNF21)由人的RNF213(又称ALO17,C17orf27,KIAA1554,KIAA1618,MYSTR)基因(基因ID:57674)编码。RNF213是一种广泛表达的同源寡聚胞质蛋白,具有E3泛素蛋白连接酶和AAA+ATPase活性。它包含一个锌指结构域(aa 3997-4036),这是其泛素蛋白连接酶活性所必需的。RNF213被证明参与血管生成和血管发育中的非典型Wnt信号通路。已经描述了通过选择性剪接产生的RNF213的四种亚型。RNF213连接酶活性受HER2+乳腺癌细胞中PTP1B的负调节,RNF213敲低显示可逆转PTP1B缺乏对HER2+BC细胞的α-酮依赖性脱氢酶,非线粒体耗氧量和低氧诱导的死亡的影响。RNF213活性被let-7c miRNA下调,该miRNA与RNF213的3′-UTR转录物结合。导致促炎细胞因子诱导的微生物感染显示上调其活性。已知RNF213基因的缺陷会导致烟雾病2,这是一种进行性脑血管病,其特征是双侧颅内颈动脉狭窄和基底神经节区域的毛细血管扩张血管,可导致短暂性缺血和/或侧副血管破裂。(参考文献:Banh, RS et al (2016).Nat. Cell Biol. 18(7); 803-813)。
特異性
该兔多克隆抗体可检测人和小鼠环指蛋白213。
免疫原
来自人环指蛋白213的11个GST标记的重组片段。
應用
免疫沉淀分析:代表性批次在BT474、MDA-MB-361和HCC1954细胞中检测到环指蛋白213(RNF213)(Banh, R.S., et. al. (2016).Nat Cell Biol. 18(7):803-13)。
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:2,000稀释液在siRNA213转染的HUVEC中检测到环指蛋白213(RNF213)(由Dr Akio Koizumi at Kyoto University提供)。
免疫细胞化学分析:代表性批次在用RNF213 siRNA处理的HeLa细胞中检测到环指蛋白213(RNF213)(Hitomi, T., et. al. (2013).Biochem Biophys Res Commun.438(1):13-9)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到环指蛋白213(RNF213)(Hitomi, T., et. al. (2013).Biochem Biophys Res Commun.438(1):13-9; Banh, R.S., et. al. (2016).Nat Cell Biol. 18(7):803-13; Kobayashi, H., et. al. (2015).J Am Heart Assoc.4(7))。
抗环指蛋白213(RNF213),目录号ABC1391是一种兔多克隆抗体,可检测E3泛素蛋白连接酶RNF213,并已测试可用于免疫细胞化学,免疫沉淀和蛋白质印迹。
品質
通过蛋白质印迹在野生型3XFlag RNF213转染的HEK293T细胞中进行评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在野生型3XFlag RNF213转染的HEK293T细胞中检测到环指蛋白213(RNF213)。
標靶描述
观察分子量为〜596 kDa;计算分子量为591.41 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jana Key et al.
Neurogenetics, 21(3), 187-203 (2020-04-29)
Human RNF213, which encodes the protein mysterin, is a known susceptibility gene for moyamoya disease (MMD), a cerebrovascular condition with occlusive lesions and compensatory angiogenesis. Mysterin mutations, together with exposure to environmental trigger factors, lead to an elevated stroke risk