重要文件
AAWG047S6
Millipore
S-Pak® 膜滤器
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of beverages
同義詞:
S-Pak滤膜, 0.8µm, 47mm 白色网格, 膜滤器,半透膜
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
easily wetted with water
製造商/商標名
S-Pak®
過濾器直徑
47 mm
孔徑
0.8 μm pore size
輸入
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type beer
sample type food(s)
sample type cosmetics
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
相容性
for use with Microfil® Filtration Unit
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
S-Pak膜滤器由混合纤维素酯(MCE)制成,具有0.8 μm孔径、白色、带网格、47mm直径。这些无菌、即用型、单独包装的过滤器易于使用,没有毒性和疏水性斑点。这些过滤器用于从饮料、水和环境中回收细菌和其他微生物。
應用
膜过滤法用于水、酒、啤酒、运动饮料等饮料的微生物分析。
包裝
单独密封,带蓝色隔离纸,无菌
法律資訊
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing