重要文件
8.51036
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₄-COOH (19 atoms)
Novabiochem®
同義詞:
Fmoc-NH-(PEG)₄-COOH (19 atoms), Fmoc-18-amino-4,7,10,13,16-pentaoxaoctadecanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H37NO9
CAS號碼:
分子量::
531.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
形狀
oil
反應適用性
reaction type: Pegylations
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C28H37NO9/c30-27(31)9-11-33-13-15-35-17-19-37-20-18-36-16-14-34-12-10-29-28(32)38-21-26-24-7-3-1-5-22(24)23-6-2-4-8-25(23)26/h1-8,26H,9-21H2,(H,29,32)(H,30,31)
InChI 密鑰
TWQTXZPTZPOEEB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
19-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
聯結
Replaces: 01-63-0200
分析報告
Colour (visual): pale yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 530.2 - 532.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2