重要文件
8.51000
Sigma-Aldrich
HMPA
4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid Novabiochem®
同義詞:
HMPA, 4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H10O4
CAS號碼:
分子量::
182.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥98.0% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: linker
製造商/商標名
Novabiochem®
mp
110-120 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)COc1ccc(cc1)CO
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)/p-1
InChI 密鑰
VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-M
一般說明
Standard TFA-labile linker for the preparation of peptide acids by Fmoc SPPS.
聯結
Replaces: 01-60-0017
分析報告
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3