重要文件
8.41828
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
for synthesis
同義詞:
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.7
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
212-909-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
155-156 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride for synthesis. CAS 879-72-1, molar mass 213.7 g/mol.
分析報告
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3