重要文件
8.41822
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-methylstyrene
for synthesis
同義詞:
4-Chloro-α-methylstyrene, 4-Isopropenylchlorobenzene
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
選擇尺寸
變更視圖
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9Cl
CAS號碼:
分子量::
152.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
216-984-1
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 73 °C
密度
1.072 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H9Cl/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
InChI 密鑰
WQDGTJOEMPEHHL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.070 - 1.074
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
73 °C - closed cup