重要文件
8.41749
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
for synthesis
同義詞:
1-Pentanethiol, Amyl mercaptan, Pentyl mercaptan
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H12S
CAS號碼:
分子量::
104.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352105
酶委員會索引編號:
203-789-1
蒸汽壓力
18.5 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
轉變溫度
flash point 18 °C
溶解度
0.16 g/L
密度
0.841 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.844
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup