Key Documents
8.41618
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
for synthesis
同義詞:
N-Isopropylbenzylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15N
CAS號碼:
分子量::
149.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-067-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
bp
199-200 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 87 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.910
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
161.6 °F - closed cup
閃點(°C)
72 °C - closed cup