Key Documents
8.41514
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylenedicarboxylate
for synthesis
同義詞:
Diethyl acetylenedicarboxylate, 2-Butynedioic acid diethyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10O4
CAS號碼:
分子量::
170.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
212-095-8
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
bp
108-110 °C/14.7 hPa
mp
1.5 °C
轉變溫度
flash point 94 °C
密度
1.067 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.063 - 1.073
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup