重要文件
8.41296
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzyl chloride
for synthesis
同義詞:
2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-2-nitrotoluene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6ClNO2
CAS號碼:
分子量::
171.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
210-300-5
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
≥97.0% (GC)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
powder
bp
127-133 °C/13 hPa
mp
44-48 °C
轉變溫度
flash point 112 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F
閃點(°C)
112 °C