重要文件
8.41085
Sigma-Aldrich
Acetaldoxime
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
同義詞:
Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H5NO
CAS號碼:
分子量::
59.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352126
酶委員會索引編號:
203-479-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
13 hPa ( 25 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
380 °C
效力
740 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.2-50 % (v/v)
轉變溫度
flash point 40 °C
溶解度
185 g/L
密度
0.969 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
分析報告
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F - open cup
閃點(°C)
40 °C - open cup