化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
pH值
<7 (20 °C in H2O)
mp
298-301 °C
溶解度
0.6 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2