Key Documents
8.22328
Sigma-Aldrich
环己醇
for synthesis
同義詞:
Hexahydrophenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H11OH
CAS號碼:
分子量::
100.16
Beilstein:
906744
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-630-6
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.98 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
572 °F
效力
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
12.25 %
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
pH值
6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
溶解度
40 g/L
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI 密鑰
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
閃點(°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794