蒸汽壓力
0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
600 °C
效力
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.4 % (v/v)
運動黏度
1.89 cSt(20 °C)
bp
225 °C/1013 hPa
mp
-4 °C
轉變溫度
flash point 124 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChI 密鑰
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.375 - 1.378
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.375 - 1.378
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
255.2 °F - DIN 51758
閃點(°C)
124 °C - DIN 51758