重要文件
8.21903
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzoic acid
for synthesis
同義詞:
4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-(CH3)C6H4COOH
CAS號碼:
分子量::
136.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-803-3
蒸汽壓力
0.02 hPa ( 70 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
自燃溫度
570 °C
效力
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
179-181 °C
轉變溫度
flash point 181 °C
溶解度
0.3 g/L
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 179 °C
Melting range (upper value): ≤ 182 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
357.8 °F
閃點(°C)
181 °C