Key Documents
8.21139
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
for synthesis
同義詞:
Chlorotriethylsilane, Triethylchlorosilane, Triethylsilyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)3SiCl
CAS號碼:
分子量::
150.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
213-615-6
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
280 °C
bp
144-145 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 30 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
86.0 °F
閃點(°C)
30 °C