重要文件
8.21036
Sigma-Aldrich
Piperine
for synthesis
同義詞:
Piperine, 1-Piperoylpiperidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H19NO3
CAS號碼:
分子量::
285.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-348-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
514 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
127-130 °C
溶解度
0.04 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N3(CCCCC3)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChI 密鑰
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2