重要文件
8.20964
Sigma-Aldrich
Di-n-amyl ether
(stabilised ) for synthesis
同義詞:
Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether, Amyl ether, Dipentyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2CH2CH2CH2)2O
CAS號碼:
分子量::
158.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
211-756-8
NACRES:
NA.22
化驗:
≥98.0% (GC)
bp:
186-188 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
0.7 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
0.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
180 °C
expl. lim.
2.0-8.0 % (v/v)
bp
186-188 °C/1013 hPa
mp
-69 °C
轉變溫度
flash point 57 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C10H22O/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
AOPDRZXCEAKHHW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.788
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup