重要文件
8.20825
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfide
for synthesis
同義詞:
Methyl phenyl sulfide, Thioanisole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8S
CAS號碼:
分子量::
124.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352113
酶委員會索引編號:
202-878-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
38.5 Pa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
轉變溫度
flash point 73 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.4 °F
閃點(°C)
73 °C