重要文件
8.20797
Sigma-Aldrich
二苯基甲烷4,4′-二异氰酸酯
(mixture of di-and triisocyanates) for synthesis
同義詞:
二苯基甲烷4,4′-二异氰酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H10N2O2
CAS號碼:
分子量::
250.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352118
酶委員會索引編號:
202-966-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.066 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
>600 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.4 % (v/v)
bp
196 °C/7 hPa
mp
10 °C
轉變溫度
flash point 196 °C
溶解度
2 g/L (decomposition)
密度
1.239 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 疏水纳米纤维增强油吸收:用二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯等二异氰酸酯修饰疏水性纤维素纳米纤维,对循环油的吸收能力提高,有望用于环境净化应用(Chen et al., 2024)。
  • 增强叶面粘附:用于叶面载体粘附的自组装丁香酚负载颗粒的合成中用到二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯,代表它可提高叶面应用的效率,对生态毒性安全性有重要意义(Zhang et al., 2023)。
  • 开发形变聚氨酯驱动器:用二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯合成自愈型聚氨酯驱动器,响应光、热和湿度。说明它可用于制造先进工程应用的智能材料(Dong et al., 2023)。
分析報告
含量测定(GC,面积%):50.0 - 70.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.237 - 1.242
异构体二异氰酸酯(GC,面积%): ≤ 10.0 %(a/a)
三异氰酸酯(GC,面积%):20.0 - 40.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
411.8 °F - closed cup
閃點(°C)
211 °C - closed cup