重要文件
8.20647
Sigma-Aldrich
4-Hexylresorcinol
for synthesis
同義詞:
4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-[CH3(CH2)5]C6H3-1,3-(OH)2
CAS號碼:
分子量::
194.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
205-257-4
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
333-335 °C/1013 hPa
mp
64-67 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
體積密度
340 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1c(ccc(c1)O)CCCCCC
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
388.4 °F
閃點(°C)
198 °C