重要文件
820456
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41141801
產品名稱
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade, lyophilized powder, pkg of 5 kg
化驗
≥98% (purity)
品質等級
形狀
lyophilized powder
儲存期限
48 mo.
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pkg of 5 kg
製造商/商標名
Probumin®
來源
USA origin
技術
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
雜質
Tested for IgG
損耗
≤5%
pH值
6.8-7.2
負離子痕跡
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
正離子痕跡
Na: 0-15.0 mg/g
異物活動
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3