Key Documents
8.20399
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
for synthesis
同義詞:
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, Chloroacetic acid diethylamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2CON(C2H5)2
CAS號碼:
分子量::
149.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
219-019-2
品質等級
形狀
liquid
效力
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
980 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
114-116 °C/23 hPa
轉變溫度
flash point 113 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup