化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
bp
175-178 °C/27 hPa
mp
4-6 °C
轉變溫度
flash point 149 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
InChI 密鑰
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.020
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.020
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
113 °C - closed cup