Key Documents
8.18800
Sigma-Aldrich
Octanedioic acid
for synthesis
同義詞:
Octanedioic acid, Suberic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOOC(CH2)6COOH
CAS號碼:
分子量::
174.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
208-010-9
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
430 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.2 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
bp
229-231 °C/20 hPa
mp
139-142 °C
轉變溫度
flash point 210 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
410.0 °F - closed cup
閃點(°C)
210 °C - closed cup