重要文件
8.18530
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzaldehyde
for synthesis
同義詞:
4-Cyanobenzaldehyde, 4-Formylbenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-(OHC)C6H4CN
CAS號碼:
分子量::
131.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
203-267-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
bp
133 °C/16 hPa
mp
100-103 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N#Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
InChI 密鑰
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3