重要文件
8.18431
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
for synthesis
同義詞:
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Ethylene glycol mono(2-aminoethyl) ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H11NO2
CAS號碼:
分子量::
105.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
213-195-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
370 °C
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-15.5 % (v/v)
pH值
10.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
218-224 °C/1013 mbar
mp
-11 °C
轉變溫度
flash point 127 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCCOCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
260.6 °F
閃點(°C)
127 °C