重要文件
8.16010
Sigma-Aldrich
L-Methionine
for synthesis
同義詞:
L-Methionine, Met
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11NO2S
CAS號碼:
分子量::
149.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-562-9
NACRES:
NA.22
品質等級
效力
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
溶解度
48 g/L
密度
1.34 g/cm3
體積密度
550 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1