重要文件
8.15103
Sigma-Aldrich
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
for synthesis
同義詞:
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H7NO4
CAS號碼:
分子量::
217.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
229 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
n1c2c(c(cc1C(=O)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H7NO4/c13-10(14)7-5-9(11(15)16)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
JPGZDTDZZDLVHW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1