蒸汽壓力
<0.005 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
自燃溫度
>450 °C
效力
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
278 °C/1013 hPa
mp
95 °C
轉變溫度
flash point 135 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1Cc2c3c(ccc2)cccc31
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI 密鑰
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125.0 °C - closed cup