Key Documents
8.14138
Sigma-Aldrich
3-Nitropropanol
for synthesis
同義詞:
3-Nitropropanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H7NO3
CAS號碼:
分子量::
105.09
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
246-716-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
效力
77 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/43 hPa
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,1-3H2
InChI 密鑰
YISPKQZWSIMXMX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.208 - 1.212
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3