重要文件
8.08913
Sigma-Aldrich
氯化锆(IV)
anhydrous, for synthesis
同義詞:
氯化锆(IV)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cl4Zr
CAS號碼:
分子量::
233.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-058-2
NACRES:
NA.22
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 190 °C)
形狀
crystals
效力
1688 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
<1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
437 °C
密度
2.80 g/cm3 at 15 °C
體積密度
1200 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Zr](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
一般說明
氯化锆(IV)是一种Lewis酸催化剂,广泛用于有机合成,以制备有用的关键中间体。基于其稳定性和环保性,这种催化剂适用于各种化学反应,比如碳-碳键形成反应、还原反应、保护反应和脱保护反应等。
應用
氯化锆(IV)可用作催化剂,以:
  • β通过环氧衍生物与芳香胺的开环反应合成氨基醇。
  • 通过脂肪胺与α, β-不饱和酯、腈类和酮类的共轭加成合成β氨基酸类似物。
  • 通过1,2-双酰肼的环化脱水作用合成1,3,4-恶二唑类化合物。
  • 通过芳族醛、β-酮酯和尿素的Biginelli缩合反应合成3,4-二氢嘧啶衍生物。
分析報告
含量(银量法): ≥ 98.0%
铪(Hf): ≤ 40 ppm
同一性(ICP-OES):通过测试
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3