重要文件
8.08671
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline
for synthesis
同義詞:
2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2,6-(CH3)2C6H3NH2
CAS號碼:
分子量::
121.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
201-758-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
490 °C
效力
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-6.9 % (v/v)
pH值
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
10-12 °C
轉變溫度
flash point 92 °C
溶解度
13 g/L
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
應用
2,6-Dimethylaniline for synthesis. CAS 87-62-7, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃NH₂.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.981
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup