重要文件
8.08428
Sigma-Aldrich
Phenyltrimethylammonium chloride
for synthesis
同義詞:
Phenyltrimethylammonium chloride, Trimethylphenylammonium chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3C6H5NCl
CAS號碼:
分子量::
171.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-319-0
品質等級
形狀
solid
效力
121 mg/kg LD50, oral (Rat)
309 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-6 % (v/v)
pH值
4.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
mp
246-247 °C
溶解度
333 g/L
體積密度
540 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
327.2 °F - closed cup
閃點(°C)
164 °C - closed cup