重要文件
8.08076
Sigma-Aldrich
Thioacetic acid
for synthesis
同義詞:
Thioacetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H4OS
CAS號碼:
分子量::
76.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
208-063-8
NACRES:
NA.22
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
200-350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp
-17 °C
轉變溫度
flash point 18 °C
溶解度
27 g/L (slow decomposition)
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
SC(=O)C
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F
閃點(°C)
18 °C