重要文件
8.07303
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酰亚胺
for synthesis
同義詞:
邻苯二甲酰亚胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H5NO2
CAS號碼:
分子量::
147.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-603-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
>500 °C
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
3.8 (0.6 g/L in H2O)
bp
310 °C/1013 hPa
mp
234-238 °C (sublimed)
轉變溫度
flash point 150 °C
溶解度
0.6 g/L
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1C(=O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(酸量法): ≥ 99.0 %(a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 233 °C
熔化范围(上限值): ≤ 236 °C
鉴定(IR):通过测试
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup