重要文件
8.03544
Sigma-Aldrich
Dioctyltin oxide
for synthesis
同義詞:
Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H34OSn
CAS號碼:
分子量::
361.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
212-791-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
>100 °C
效力
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 70 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Sn](=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
InChI 密鑰
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex Sn): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C