蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
439 °C (DIN 51794)
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.8 % (v/v)
pH值
3 (20 °C, 34 g/L in H2O)
bp
97 °C/1013 hPa
mp
-93 °C
轉變溫度
flash point 16 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI 密鑰
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.923
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.923
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19 °C - closed cup