重要文件
8.03090
Sigma-Aldrich
Biphenyl
for synthesis
同義詞:
Biphenyl
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H10
CAS號碼:
分子量::
154.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-163-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.07 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
570 °C
效力
2140 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-3.4 % (v/v)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
轉變溫度
flash point 113 °C
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1(C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup