重要文件
8.01660
Sigma-Aldrich
Butyllithium
同義詞:
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
登入查看組織和合約定價
About This Item
蒸汽壓力
163 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
240 °C
expl. lim.
1.2-7.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
轉變溫度
flash point -22 °C
密度
0.68 g/cm3 at 20 °C
一般說明
15% solution in n-hexane for synthesis
儲存和穩定性
Store below +30°C.
分析報告
Assay (acidimetric):14.0 - 16.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F
閃點(°C)
-22 °C