重要文件
8.01549
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methylpropane
for synthesis
同義詞:
1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2Br
CAS號碼:
分子量::
137.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
201-141-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
41 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
轉變溫度
flash point 19 °C
溶解度
slightly soluble 0.51 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
BrCC(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup