重要文件
8.00830
Sigma-Aldrich
Acrylamide
for synthesis
同義詞:
Acrylamide, Prop-2-enamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H5NO
CAS號碼:
分子量::
71.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
201-173-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.009 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
424 °C
效力
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
125 °C/33.3 hPa
mp
84 °C
轉變溫度
flash point 138 °C
溶解度
2040 g/L
密度
1.127 g/cm3 at 25 °C
體積密度
500 kg/m3
SMILES 字串
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI 密鑰
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 83 °C
- upper value: ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup