蒸汽壓力
0.79 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
效力
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
6-8 (20 °C in H2O)
mp
-7 °C
轉變溫度
flash point 78 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI 密鑰
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.167
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.167
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup