重要文件
8.00476
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid
for synthesis
同義詞:
4-Chlorobenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-(Cl)C6H4COOH
CAS號碼:
分子量::
156.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-805-9
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
自燃溫度
545 °C
效力
1170 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4.3 (20 °C, 0.08 g/L in H2O)
bp
274-276 °C/1013 hPa
mp
237-240 °C
轉變溫度
flash point 238 °C
溶解度
0.08 g/L
密度
1.54 g/cm3 at 24 °C
體積密度
350 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI 密鑰
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Chlorobenzoic acid for synthesis. CAS 74-11-3, chemical formula 4-(Cl)C₆H₄COOH.
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 237 °C
Melting range (upper value): ≤ 241 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
238 °C